Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels for Thermal Transfer Printers
GREENER_CHOICE
These water dissolvable labels can be washed away without leaving behind any residue.
97.90€ - 151.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Acrylic
Colore White
Finitura Matte
Materiale Paper (B-403)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) Etichette per riga Ripetizione verticale (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Altezza (sistema metrico) Etichette per riga Ripetizione verticale (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17281654
Vedere i documenti
Brady™
198759
19 mm 1 22.2 mm 38.1 mm
151.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17169180
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Brady™
198760
25.4 mm 1 28.6 mm 50.8 mm
117.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15955760
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Brady™
198762
50.8 mm 1 54 mm 76.2 mm
97.90€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15965760
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Brady™
198764
50.8 mm 1 54 mm 101.6 mm
109.00€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The water dissolvable paper label is self-adhesive and extremely easy to apply. Exposing the label to warm water will completely dissolve it within 30 seconds, without damage to the surface it was applied to.
  • Leaves no residue
  • Reduces labor required to remove labels
  • Reduces maintenance to filters and drains
  • Enables easy reidentification of reusable items in a range of industries
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Paper (B-403)
Non-sterile
BradyPrinter i5100, i7100, and PR Plus Series Label Printers, IP™ Series Printer, THT 76 mm Core Printers
0.076 mm
Acrylic
Matte
Thermal Transfer
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
-70°C to +100°C