Learn More
Hanna Instruments™ Dissolved Oxygen Electrolyte Solutions
30.00€ - 30.15€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
---|---|
Tipo | Dissolved Oxygen Electrolyte Solution |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10643272
|
Hanna Instruments™
HI7041S |
Hanna's Polarographic Dissolved Oxygen Probes |
30.00€
30mL |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11534347
|
Hanna Instruments™
HI7042S |
Hanna's Galvanic Dissolved Oxygen Probes |
30.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
30 mL | |
Dissolved Oxygen Electrolyte Solution |