Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distillation Thermometers
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05065005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 10559971
  • 101.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Precision thermometers
  • With cone NS 14/23
  • Top end melted round
  • Frosted glass with black scale
Specifica
Specifica
70 mm
250°C
0°C