Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Collegamenti di distillazione
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with glass olives, with NS socket
Specifica
Specifica
| Tipo | Distilling Link |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 350 mm |