Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz Thiele, Straight, with Cooling Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
826.00€ - 846.00€
Specifica
Giunto rastremato standard Socket and Cone NS 29/32
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Materiale Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10683622
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05305014
Duran Glass 100 mL
835.00€
Pezzo
10000491
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05305004
Duran Glass 50 mL
826.00€
Pezzo
10244531
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05305104
Duran Tubing, PTFE 50 mL
839.00€
Pezzo
10468212
Vedere i documenti
Lenz Laborglasintrumente
05305114
Duran Tubing, PTFE 100 mL
846.00€
Descrizione
  • Receivers with straight adapter
  • With cooling jacket, graduated, with socket and cone NS 29/32
  • Vacuum connection: thread GL18
  • NS stopcock with solid glass or PTFE plug
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Socket and Cone NS 29/32