Learn More
Disuccinimidyl glutarate, 97%
Codice prodotto. 15414538
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 15414538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58208.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79642-50-5 | C13H14N2O8 | 326.26 g/mol
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
Solubility
Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79642-50-5
Formula molecolare C13H14N2O8
Molecular Weight (g/mol) 326.26
Numero MDL MFCD00153597
InChI Key LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn
PubChem CID 4432628
IUPAC Name bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) pentanedioate
SMILES O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Disuccinimidyl glutarate
Quantità 500 mg
Beilstein 8575145
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water.
Peso formulazione 326.26
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Disuccinimidyl glutarate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pentanedioic acid, 1,5-bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester