Learn More
Dithioerythritol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dithioerythritol |
Punto di fusione | 82°C to 86°C |
Colore | White to Yellow or Beige |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Iodimetry) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
Quantità | 5 g |
Beilstein | 01, III, 2359 |
Informazioni di solubilità | (1% in water) Clear to slightly hazy colorless |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.