Learn More
Dithiothreitol (White Crystals or Powder/Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
Dithiothreitol, >-99%, C4H10O2S2, CAS Number-3483-12-3, 1,4-dithio-dl-threitol, 1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 5g, 0.04 AU max., >-99 %
- Commonly used as reducing agent to disrupt disulfide bonds in proteins in SDS-PAGE
- Functionally tested for use in electrophoresis
- Tested for absence of DNase, RNase, and protease
- DTT is also used as an enzyme stabilizer during protein purification and enzymatic reactions
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Dithiothreitol |
Absorbance | 0.04 AU max. |
Punto di fusione | 38°C |
Colore | White |
pH | 5.1 |
Punti di ebollizione | 125°C |
Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Intervallo percentuale saggio | ≥99 % |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- DL-1,4-Dithiothreitol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.