Learn More
DL-2-Pentanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758631
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
6032-29-7
C5H12O
88.15
MFCD00004579
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
22386
CHEBI:77518
pentan-2-ol
CCCC(C)O
6032-29-7
C5H12O
88.15
MFCD00004579
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
22386
CHEBI:77518
pentan-2-ol
CCCC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico DL-2-Pentanol
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Densità 0.8120g/mL
Punti di ebollizione 118°C to 119°C
Punto d'infiammabilità 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4050 to 1.407
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 384
Residuo dopo l'evaporazione 0.003% max.
Indice di Merck 15, 7231
Gravità specifica 0.812
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 4.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.