Learn More
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
71.50€ - 310.00€
Identificatori chimici
CAS | 77301-42-9 |
---|---|
Formula molecolare | C13H14O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 202.25 |
Numero MDL | MFCD01632581 |
InChI Key | OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N |
Sinonimo | 1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k |
PubChem CID | 575523 |
IUPAC Name | 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
SMILES | COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10244761
|
Thermo Scientific Acros
331500050 |
5 g | Glass bottle |
71.50€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10081691
|
Thermo Scientific Acros
331500250 |
25 g | Glass bottle |
310.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
77301-42-9 | |
202.25 | |
OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N | |
575523 | |
COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O |
C13H14O2 | |
MFCD01632581 | |
1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k | |
1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
Specifica
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol | |
77301-42-9 | |
Beige-Yellow to White | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD01632581 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,dichloromethane,ethylacetate,slightly soluble in benzene | |
COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@@H](C)O | |
202.25 | |
202.25 | |
Crystalline Powder |
98% | |
111.0°C to 114.0°C | |
Authentic | |
C13H14O2 | |
1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanol, 1-6'-methoxy-2-naphthyl ethanol, +/--1-6-methoxynaphthyl ethanol, 2-1-hydroxyethyl-6-methoxynaphthalene, 1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-ol, 6-methoxy-alpha-methyl-2-naphthalenemethanol, 1rs-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanol naproxen impurity k, 1-6-methoxy-2-naphthyl ethan-1-ol, naproxen impurity k | |
OUVJWFRUESFCCY-SECBINFHSA-N | |
1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol | |
575523 | |
98% |
RUO – Research Use Only