Learn More
DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10350994
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4630-06-2
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.21
Numero MDL MFCD00004561
InChI Key OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4475 to 1.4495
Quantità 100 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Gravità specifica 0.84
Sinonimo valencene, +-valencene, valencene natural, valencen, unii-96h21p91ig, ent-7betah-eremophila-10 1 ,11-diene, 1r-1alpha,7beta,8alpha-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-1-methylvinyl naphthalene, 3r,4as,5r-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene, 3r,4as,5r-4a,5-dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene, dsstox_cid_27052
IUPAC Name (3R,4aS,5R)-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene
PubChem CID 9855795
ChEBI CHEBI:61700
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol