Learn More
Dl-Alanine, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10670131
Click to view available options
100g, Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione 200°C
CAS 302-72-7
pH 5.5 to 7
Colore White
Formula molecolare C3H7NO2
Numero MDL MFCD00064408
Imballaggio Plastic Powder Jar
InChI Key QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N)C(O)=O
IUPAC Name 2-aminopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Peso formulazione 89.09g/mol
Quantità 100 g
Forma fisica Powder