Learn More
DL-alpha-Methylbenzylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | DL-α-Methylbenzylamine |
Nota nome | 99% |
Punto di fusione | -65.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.9400g/mL |
Punti di ebollizione | 188.0°C |
Punto d'infiammabilità | 69°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DL-a-Methylbenzylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.