Learn More
DL-Cysteine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15492558
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
Solubility
Soluble in water (partly), 1 N HCl (25 mg/ml), ethanol, and acetic acid. Insoluble in acetone.
Notes
Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3374-22-9
Formula molecolare C3H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 121.15
Numero MDL MFCD00004881
InChI Key XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
IUPAC Name 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
SMILES NC(CS)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Cysteine
Punto di fusione 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Quantità 25 g
Peso formulazione 121.16
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Cysteine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: DL-Cysteine