Learn More
DL-Lactic acid, 90%
Codice prodotto. p-3734384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10736341
Marca: Thermo Scientific Acros 125060250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico DL-Lactic acid
Punto di fusione 18.0°C
Punti di ebollizione 122.0°C (15.0 mmHg)
Colore Colorless to Yellow
Formula lineare CH3CH(OH)CO2H
Indice di Merck 15, 5384
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol, glycerol, less soluble in ether, practically insoluble in chloroform, carbon, disulfide, petroleum ether
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 90%
Densità 1.2000g/mL
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4252 to 1.4272
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Gravità specifica 1.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt