Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methionine, 99+%
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | DL-Methionine |
Nota nome | 99+% |
Ammonio | 1000ppm max. |
pH | 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.) |
Colore | White |
Cloruro | 200ppm max. |
Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DL-Methionine