Learn More
DL-Valine, MP BIOMEDICALS
Click to view available options
DL-Valine
Descrizione
- DL-Valine
- 99%
- 500 g
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-amino-3-methylbutanoic acid |
CAS | 516-06-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 117.15 |
Quantità | 500 g |
Percent Purity | 99% |