Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Descrizione
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DLin-KC2-DMA |
| CAS | 1190197-97-7 |
| Colore | Colorless |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C43H79NO2 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 642.09 |
| Peso formulazione | 642.09 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.