Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
464.40€ - 2390.85€
Specifica
Materiale o nome chimico | DLin-KC2-DMA |
---|---|
CAS | 1190197-97-7 |
Colore | Colorless |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C43H79NO2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16450987
|
Medchem Express
HY-112758 |
50 mg |
1460.70€
50mg |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16444698
|
Medchem Express
HY-112758 |
10 mg |
464.40€
10mg |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16333237
|
Medchem Express
HY-112758 |
100 mg |
2390.85€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.Specifica
DLin-KC2-DMA | |
Colorless | |
C43H79NO2 | |
CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1 | |
642.09 | |
Research |
1190197-97-7 | |
Research | |
Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) | |
642.09 | |
98.0% | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Recommended Storage : -20°C, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Research purposes only