Learn More
Corning™ DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
BIOPHARMA
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
Marca:  Corning™ 10-027-CV
Codice prodotto. 15333601
  • 170.16€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low endotoxin - <0.25 EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
DMEM Media
<0.25 EU/mL
500 mL