Learn More
Thermo Scientific™ Decontaminante superficiale per DNA AWAY™
Codice prodotto. p-4524506 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Decontaminante superficiale per DNA
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 10223471
Marca: Thermo Scientific™ 7010
Eliminate unwanted DNA and DNase from glassware and plasticware without affecting subsequent DNA samples. This surface decontaminant degrades DNA more quickly and effectively than autoclaving.
Eliminazione di DNA e DNasi indesiderati dalla vetreria e dagli articoli in plastica senza interferire con i campioni di DNA successivi. Il decontaminante per superfici Thermo Scientific™ DNA AWAY™ degrada il DNA in modo più rapido ed efficace dell'autoclavaggio.
  • Adatto per scatole per gel, pipette, banchi da lavoro, termociclatori o altri apparecchi
  • Da utilizzare prima di eseguire la PCR o prima di lavorare con il DNA per un'area di lavoro priva di DNA
  • È sufficiente applicare sulla superficie da decontaminare il prodotto pronto all'uso, quindi asciugare con un panno o risciacquare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 11
Composizione Sodium Hydroxide with Water
Descrizione Decontaminante superficiale per DNA
Volume (sistema imperiale) 8.5 once
Volume (sistema metrico) 250 ml
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide