Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind™ Tubes
Unleash the power of precision in your DNA research with Eppendorf DNA LoBind Tubes. Engineered with proprietary LoBind technology, these microcentrifuge tubes redefine sample handling, minimizing the risk of loss and maximizing DNA recovery. Ideal for low-concentration applications, including PCR, qPCR, and DNA sequencing, these tubes ensure accuracy, purity, and optimal yields.
27.20€ - 95.45€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Forma | Conico |
Dichiarazioni di pulizia | PCR Clean |
Purity or Quality Grade | PCR Clean (Non-sterile) |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | RCF max | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | RCF max | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16618742
|
Eppendorf™
0030108400 |
Snap Cap | 0.5 mL | 30,000 x g | 1 Bag x 500 Tubes |
49.50€
pezzi 500 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16628742
|
Eppendorf™
0030108418 |
Snap Cap | 1.5 mL | 30,000 x g | 1 Bag x 500 Tubes |
27.20€
pezzi 500 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16638742
|
Eppendorf™
0030108426 |
Snap Cap | 2.0 mL | 25,000 x g | 1 Bag x 500 Tubes |
32.15€
pezzi 500 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
16170371
|
Eppendorf™
0030122348 |
Screw Cap | 5 mL | 25,000 x g | 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) |
77.00€
pezzi 200 |
|
||
15571312
|
Eppendorf™
0030122208 |
Screw Cap | 15 ml | 19,500 x g | 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) |
79.60€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17453703
|
Eppendorf™
0030122275 |
Screw Cap | 25 mL | 17,000 x g | 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) |
84.85€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17423703
|
Eppendorf™
0030108523 |
SnapTec Cap | 25 mL | 17,000 x g | 200 Tubes (5 Bags x 40 Tubes) |
82.55€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15581312
|
Eppendorf™
0030122232 |
Screw Cap | 50 mL | 19,500 x g | 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) |
95.45€
pezzi 200 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15168344
|
Eppendorf™
0030108310 |
Snap Cap | 5 ml | 25,000 x g | 4 Bags of 50 |
63.95€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
- Surface-coating-free, including substances like silicone, to reduce the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
- Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
- Precision lid sealing minimizes evaporation rates in the tube format.
- Suitable for molecular biology applications with a centrifugation speed rating of up to 30,000 x g (25,000 x g for 2.0 mL tube).
- Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
Specifica
Polipropilene | |
Conico | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Non-sterile | |
PCR Clean |