Learn More
Fisherbrand™ DNA Sequencing Systems: Combs for Discontinued Model FB-SEQ-2045
DNA Sequencing Systems Combs for discontinued model FB-SEQ-2045
Marca:  Fisherbrand™ S1S-MT2
Codice prodotto. 12474707
  • 53.40€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with discontinued model FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Owl s4s aluminum backed sequencer system
50 cm
17.7 in.
45 cm
36
10μL
27 cm
19.6 in.
9 in.
23 cm
Sharktooth Micro-Well Comb
0.4 mm
10.6 in.
20 cm