Learn More
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water
Designed for use in all molecular biology applications.
Marca:  Thermo Scientific™ A57775
42.21 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17856196
  • 65.00€ / 1L
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
DNase/RNase-Free Distilled Water is designed for use in all molecular biology applications. It is 0.1-μm membrane-filtered and tested for DNase and RNase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nuclease-free deionized water
Biologia molecolare
Not DEPC-Treated
1 L
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2931197 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberA57775
Numero di lotto3096547 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog NumberA57775
Numero di lotto2668837 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2023 Catalog NumberA57775
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNase/RNase-Free Deionized Water > 1 L
Esclusivamente per scopi di ricerca.