Learn More
DNP Mouse, Biotin, UltraLys, Isotype Control, Carrier free, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Isotype Control
Marca: ACROBiosystems DNP-BM1-200ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DNP Monoclonal antibody specifically detects DNP.Specifica
DNP | |
Biotin | |
Human (HEK293) | |
RUO | |
IgG1 |
Monoclonal | |
carrier free | |
200 μg | |
-20°C |