Learn More
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (10mm each)
Improves PCR efficiency, lowers denaturation temperatures and increases template lengths. MP Biomedicals dNTPs Mix (10mm each) is a ready to use solution with guaranteed purification of dNTPs (>99% pure) in order to achieve sensitive and consistent res
279.00€
Specifica
pH | 7 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), RT-PCR |
Concentrazione | 10 mM |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11457120
|
MP Biomedicals™
11NTPMX100 |
5 μmol |
N/A
|
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12846895
|
MP Biomedicals™
11NTPMX105 |
5 x 5 μmol |
279.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Manufacturing process guarantees that the dNTPs are highly purified, as contaminants can hinder PCR and result in a disappointing product yield. This product achieves sensitive and consistent results with specially prepared deoxynucleotides at a concentration of 10mm.
It is suitable for use in a range of molecular biology applications, including: PCR, real-time PCR, high fidelity and long PCR, RT-PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing and labeling procedures.
Specifica
7 | |
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), RT-PCR | |
10 mM |