Learn More
Dolutegravir sodium salt, Thermo Scientific™
75.20€ - 196.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Dolutegravir sodium salt |
---|---|
CAS | 1051375-19-9 |
Shipping Condition | No special requirements |
Linea di prodotti | Life science |
Formula molecolare | C20 H18 F2 N3 Na O5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17700709
|
Thermo Scientific Acros
469770010 |
1 g |
196.00€
1g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17710709
|
Thermo Scientific Acros
469772500 |
250 mg |
75.20€
250mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Dolutegravir sodium salt | |
No special requirements | |
C20 H18 F2 N3 Na O5 | |
White to Light-yellow |
1051375-19-9 | |
Life science | |
Powder or Crystals | |
≥98.5% |