Learn More
Donkey anti-Chicken IgY (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Marca: Invitrogen SA172000
180.60 EUR valido fino al 2025-03-16
Usa il codice promo "24070" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SA1-72000 detects Chicken IgY in chicken samples. SA1-72000 has been successfully used in Western Blot, and ELISA procedures. The SA1-72000 immunogen is from purified chicken IgY isolated from normal Chicken eggs.
Anti-Chicken secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for the chicken immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Specifica
Chicken IgY (H+L) | |
Polyclonal | |
FITC | |
Donkey | |
purified | |
RUO | |
Chicken | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.075% sodium azide; pH 7.2 | |
Purified chicken IgY isolated from normal chicken eggs. | |
500 μg | |
Secondary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark | |
IgG |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Donkey anti-Chicken IgY (H+L) Secondary Antibody, FITC
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glycerol