Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Double Bosshead
High quality double socket made of malleable cast iron.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 04810 S
Codice prodotto. 10179110
  • 28.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable due to robust malleable cast iron
  • Option of safety screws for fixing by hand or lobe screws for mounting by hand
  • Made in Germany
Specifica
Specifica
Tempered Cast Iron
30 mm
Safety screws for fixing by hand