Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Double Bosshead
High quality double socket made of malleable cast iron.
Marca:  Juchheim Laborgeraete™ 04820 S
Codice prodotto. 10189110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable due to robust malleable cast iron
  • Option of safety screws for fixing by hand or lobe screws for mounting by hand
  • Made in Germany
Specifica
Specifica
Tempered Cast Iron
20 mm
Safety screws for fixing by hand
120 g