Learn More
Bochem™ Double Ended Micro Spatula
Bochem™ Double Ended Micro Spatula for handling and sampling small samples.
Marca:  Bochem™ 3029
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10030881
  • 2.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Double ended
  • Stainless Steel
Specifica
Specifica
Double Ended
50 mm
Stainless Steel (18/10)
Micro Spatula
9 mm
185 mm