Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con doppia estremità
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Colore:
Bianco
Blue
Red
Rosso
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Rosso |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Quantità | 1/Ea. |