missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con doppia estremità

Codice prodotto. 11808902 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35 mm
55 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Colore:
Bianco
Blue
Red
Rosso
Yellow
Unit Size:
Pezzo
pezzi 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11808902

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Azione di agitazione stabile. Queste ancorette di agitazione magnetiche in PTFE sono caratterizzate da un'azione a doppia paletta che assicura un'eccellente agitazione e un'elevata stabilità.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • Double paddle action gives efficient stirring plus high stability
  • Available in plain or color-coded
  • Autoclavable
Note: Colored PTFE coatings are not as inert as plain PTFE.

Specifications

Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Quantità 1/Ea.
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.