Learn More
Brand™ Double Ruled Without Clips Counting Chamber Fuchs-Rosenthal
Marca:  Brand™ 719805
Codice prodotto. 15623997
  • 61.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Counting Chamber Fuchs-Rosenthal
16 mm2
CE-marked according to IVD 98/79 EG.
0.2 mm