Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con testa incrociata a due lati
Progettati per l'uso con contenitori quali le provette, ma molto efficaci come agitatori per usi generici. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE sono dotati di testa incrociata ai due lati dell'agitatore per una maggiore turbolenza.
Marca: Fisherbrand™
7.65 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
- Double-sided crossheads provider greater turbulence during mixing
- Autoclavable
Specifica
10 mm | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Ancorette di agitazione in PTFE con testa incrociata | |
Confezione da 5 | |
Sì |
PTFE | |
8 mm | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |