Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con testa incrociata a due lati
Progettati per l'uso con contenitori quali le provette, ma molto efficaci come agitatori per usi generici. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE sono dotati di testa incrociata ai due lati dell'agitatore per una maggiore turbolenza.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 16205731
  • 25.80€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 09-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
  • Double-sided crossheads provider greater turbulence during mixing
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
22 mm
15 mm
Confezione da 2
PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Bianco
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)