Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione in PTFE con testa incrociata a due lati
Progettati per l'uso con contenitori quali le provette, ma molto efficaci come agitatori per usi generici. Gli agitatori magnetici rivestiti in PTFE sono dotati di testa incrociata ai due lati dell'agitatore per una maggiore turbolenza.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Designed for use with tube-like containers yet very effective as general stirrers
- Double-sided crossheads provider greater turbulence during mixing
- Autoclavable
Specifica
35 mm | |
12 mm | |
Confezione da 2 | |
Sì |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |