Learn More
Bochem™ Morsetti doppi in ghisa malleabile
In ghisa malleabile. Il morsetto in ghisa malleabile a doppio manicotto BOCHEM™ è certificato DIN 12895.
Marca:  Bochem™ 5359
Codice prodotto. 10652593
  • 14.40€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vite ad alette M8
  • In ghisa malleabile (DIN 12895)
  • Cromati
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Ghisa malleabile
20 mm
Guaina doppia
20 mm