Learn More
Schneider Gerd™ Spatola doppia
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Spatulas are ideal for working with powders, stirring and mixing
- Two end shapes offer increased versatility
- Perfect for miniscule amounts of chemicals
- Polished stainless steel implements are effortlessly cleaned and corrosion resistant
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Pk. |
| Product Type | Spatola doppia |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 8 mm |
| Dimensioni (L x P) | 130 x 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |