Learn More
Thermo Scientific™ Double Tier Tube Platform
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Marca:  Thermo Scientific™ 88882158
76.57 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 17368282
  • 80.60€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific TM Double Tier Tube Platform designed for use with the Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator accommodate double capacity in a compact footprint.
Specifica
Specifica
30 mm
33 x 14 x 1.2 cm (13 x 5.5 x 0.5 in.)
Double Tier Tube Platform
Digital Tube Rocker, 120V (88882017), Digital Tube Rocker, 230V (88882018)
Metal
33 x 14 x 1.2 cm (13 x 5.5 x 0.5 in.)
diameter 5-30 mm tubes
7