Learn More
Kartell™ Douche Can
Codice prodotto. 10396251
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10396251
Marca: Kartell™ 0058900
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Kartell™ Douche Can is a tool for irrigation and is provided with a falt back and suspension tag.
  • Provided with flat back
  • Includes suspension tag
  • Autoclavable
Specifica
Descrizione Douche can or irrigator
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polypropylene
Forma Cylindrical
Tipo Douche Can
Diametro (sistema metrico) 9.9 mm