Learn More
Dowex™ 1X2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Codice prodotto. 10422591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10422591
Marca: Thermo Scientific Acros 202951000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9085-42-1
Formula molecolare C29H34ClN
Molecular Weight (g/mol) 432.05
Numero MDL MFCD00132715
InChI Key BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex™ 1X2
Forma fisica Beads
Imballaggio Plastic bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua 65 to 75% (Cl form)
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride