Learn More
Dowex™ 1X2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 1X2 |
| Forma fisica | Beads |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | 65 to 75% (Cl form) |
| Fieser | 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263 |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| IUPAC Name | 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride |