Learn More
Dowex™ 1X8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Codice prodotto. p-2885572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.5 KG
500g
Codice prodotto. 10276400
Marca: Thermo Scientific Acros 203001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12627-85-9
Formula molecolare C29H34ClN
Molecular Weight (g/mol) 432.05
Numero MDL MFCD00132718
InChI Key BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Dowex™ 1X8
Forma fisica Beads
Dimensione particelle 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Imballaggio Plastic bottle
Capacità totale volume wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Capacità di ritenzione dell'acqua Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Colore Tan to White
Quantità 100 g
IUPAC Name 1,4-bis(ethenyl)benzene;(4-ethenylphenyl)-trimethylazanium;styrene;chloride