Learn More
Dowex™ 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dowex™ 50WX8 |
| Forma fisica | Moist Beads or Spheres |
| Dimensione particelle | 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Capacità totale volume | wet volume capacity, H form min. (meq/mL): 1.7 |
| Capacità di ritenzione dell'acqua | H form: 50 to 58% |
| Colore | Beige to Brown |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dowex 50WX8, 100-200 mesh, ion-exchange resin