Learn More
Doxycycline Hydrochloride (Yellow Powder), Fisher BioReagents™
Broad spectrum antibiotic
47.50€ - 111.00€
Identificatori chimici
CAS | 10592-13-9 |
---|---|
Formula molecolare | C22H25ClN2O8 |
Molecular Weight (g/mol) | 480.90 |
Numero MDL | MFCD03427564 |
InChI Key | VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N |
PubChem CID | 54706018 |
IUPAC Name | [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;chloride |
SMILES | [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10224633
|
Fisher BioReagents
BP2653-1 |
1 g | Amber Glass |
47.50€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10619743
|
Fisher BioReagents
BP2653-5 |
5 g | Amber Glass |
111.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Broad spectrum antibiotic
Broad spectrum antibiotic. Broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases in vivo.Identificatori chimici
10592-13-9 | |
480.90 | |
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N | |
[(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;chloride |
C22H25ClN2O8 | |
MFCD03427564 | |
54706018 | |
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 |
Specifica
Doxycycline Hydrochloride | |
Powder/Solid | |
10592-13-9 | |
95% | |
MFCD03427564 | |
VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N | |
[(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-dimethylazanium;chloride | |
54706018 | |
Inclusive between 105° | |
Yellow |
Doxycycline Hydrochloride | |
Inclusive between 300 at 349nm | |
210°C | |
C22H25ClN2O8 | |
Inclusive between 800μg/mg | |
[Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12 | |
480.90 | |
480.9 | |
Inclusive between 1.4% |
Sicurezza e movimentazione
WARNING!
Emergency Overview
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately. . .
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : 0° to 5°C, light sensitive, desiccate.
- Doxycycline Hydrochloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.