missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals DPDPE
For cellular and molecular biology applications
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66293.M^
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
645.79 | |
1 mg | |
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (Disulfide bridge: D-Pen2-D-Pen5) |
[D-Pen2, 5] Enkephalin hydrate | |
Solid | |
DPDPE | |
RUO - research use only |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
RUO – Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto