Learn More
Dräger™ CMS Chips: Nitrous Gases
Suitable for 10 measurements of one gas
536.00€
Specifica
Pressione dell'aria | 700 to 1100 hpa |
---|---|
Tipo | Nitrous Gases CMS Chip |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 32°F to 104°F |
Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Intervallo di misurazione | Tempo di risposta | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10158041
|
Dräger™
6406060 |
Nitrous Gases CMS Chip | 0.5 to 15 | 40 to 350 sec. | 1 to 40mg/L |
536.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.Specifica
700 to 1100 hpa | |
Nitrous Gases CMS Chip | |
32°F to 104°F | |
0°C to 40°C |