Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Monossido di carbonio
Detector tubes
153.00€ - 213.00€
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Tipo di provetta | Intervallo di misurazione | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Tipo di provetta | Intervallo di misurazione | Intervallo di umidità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12806673
|
Dräger™
CH29901 |
Carbon Monoxide | Carbon monoxide 0.3%/b | 0.3 to 7% | 50mg/L |
190.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10262531
|
Dräger™
6733051 |
Monossido di carbonio | Monossido di carbonio 2/a | Da 2 a 300 | Da 2 a 20 mg/l |
213.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10717284
|
Dräger™
6728511 |
Carbon Monoxide | Carbon monoxide 5/a-P | 1:2.5 to 150 | 0 to 50mg/L |
200.00€
pezzi 10 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10476871
|
Dräger™
CH25601 |
Carbon Monoxide | Carbon monoxide 5/c2 | 5 to 700 | 50mg/L |
173.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10429911
|
Dräger™
CH20601 |
Carbon Monoxide | Carbon monoxide 10/b2 | 10 to 3000 | 50mg/L |
153.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Detector tubes
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.Note: Some tests require a pretube or comparison tube in addition to the detector tube. These tubes are included in the box of 10, thus reducing the number of detector tubes. The actual number of detector tubes is cited in the ordering charts.
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Carbon Monoxide | |
10 |