Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Tubo emettitore di fumo
Detector tubes
Marca: Dräger™ CH25301
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7722-64-7 Peso : 0.07740kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
Glass detector tubes are filled with an inert reagent carrier material (silica gel, aluminum oxide, or aluminum silicate) impregnated with an indicating reagent. Reagent produces a colorimetric indication in the presence of a particular gas, vapor, or aerosol. Concentrations can be read directly from the color change on the tube's printed scale. Tubes are hermetically sealed. Most have a two-year shelf life (when stored at room temperature). Available in packs of ten.Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Fiale colorimetriche | |
Fughe d’aria | |
10 | |
Fughe d’aria |
Sicurezza e movimentazione
- Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P402-Conservare in luogo asciutto.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P420-Conservare lontano da altri materiali.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid >95%